Learn More
Fisherbrand™ Digitales Hygrometer mit Thermometer
Dieses Hydrometer leistet zuverlässige Dienste selbst unter rauesten Bedingungen. Das Fisherbrand™ Digitale Hygrometer mit Thermometer zeigt gleichzeitig Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an.
Marke:  Fisherbrand™ 98768-86
Artikelnummer. 10840891
  • 133.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geliefert mit Traceable® Bescheinigung
  • Temperatur: 0 bis 50 °C
  • RH: 25 bis 95 %
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Hygrometer mit Thermometer
0 °C bis 50 °C
32 bis 122 °F
25 bis 95 %
Digital
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitales Hygrometer mit Thermometer > Anzeige: Digital