Learn More
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
183.00 CHF - 649.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-45-1
Summenformel Ce
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
MDL-Nummer MFCD00010924
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, Cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-Name Cerium
SMILES [Ce]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11330649
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.18
50 g
183.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11340649
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
000065.30
250 g
649.00 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals