Learn More
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11340649
Verfügbar ab: 24-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340649
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11340649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000065.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-45-1
Summenformel Ce
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
MDL-Nummer MFCD00010924
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, Cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-Name Cerium
SMILES [Ce]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium
Farbe Grau
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Dark Gray ingot
Prozentgehaltsbereich 99.8% (REO)
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Form Barren
Name des Produkts
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >