Learn More
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11330649
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330649
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11330649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000065.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-45-1
Summenformel Ce
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
MDL-Nummer MFCD00010924
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, Cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-Name Cerium
SMILES [Ce]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium
Farbe Grau
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Dark Gray ingot
Dichte 6.77 g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.8% (REO)
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Unter Mineralöl
Form Barren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU16K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number000065.18,000065.30
ChargennummerT03K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number000065.18,000065.30
ChargennummerX03J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number000065.18,000065.30
ChargennummerN27J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number000065.18
ChargennummerQ28I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number000065.18,000065.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium ingot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Cerium-Barren, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >