Learn More
Cer(III)-chlorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307997
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-chlorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307997
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11307997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 021112.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Gasmantel, Spektroskopie, Polymerisation von Olefinen
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-86-5
Summenformel CeCl3
Molekulargewicht (g/mol) 246.466
MDL-Nummer MFCD00010929
InChI-Schlüssel VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC-Name Cer(3+);trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1727°C
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride
Schmelzpunkt 848°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone.
Formelmasse 246.48
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Dichte 3.92 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR05L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer021112.30,021112.18,021112.09
ChargennummerY13K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Artikelnummer021112.30,021112.18,021112.09
ChargennummerZ06J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Artikelnummer021112.30,021112.18,021112.09
ChargennummerU31J045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Artikelnummer021112.30,021112.18,021112.09
ChargennummerS20J051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Artikelnummer021112.30,021112,021112.18,021112.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium chloride
Name des Produkts
Cer(III)-chlorid, wasserfrei, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >