Learn More
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10650893
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10650893 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10650893
Marke: Thermo Scientific Acros 369750250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-86-5
Summenformel CeCl3
Molekulargewicht (g/mol) 246.48
MDL-Nummer MFCD00010929
InChI-Schlüssel VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC-Name Cer(3+);trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1727.0°C
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride
Schmelzpunkt 848.0°C
Namenshinweis Anhdrous
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel CeCl3
Merck Index 15, 1996
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) 99.9%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0459136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0458157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0456539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog Number369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0450566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number369750250,369751000,369750050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium chloride
Name des Produkts
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >