Learn More
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10791604
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791604 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10791604
Marke: Thermo Scientific Acros 369751000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-86-5
Summenformel CeCl3
Molekulargewicht (g/mol) 246.48
MDL-Nummer MFCD00010929
InChI-Schlüssel VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC-Name Cer(3+);trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1727.0°C
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride
Schmelzpunkt 848.0°C
Namenshinweis Anhdrous
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel CeCl3
Merck Index 15, 1996
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) 99.9%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0459136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Artikelnummer369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0458157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Artikelnummer369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0456539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Artikelnummer369750250,369751000,369750050
ChargennummerA0450566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer369750250,369751000,369750050
Name des Produkts
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >