Learn More
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.48 g/mol
101.00 CHF - 827.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-86-5
Summenformel CeCl3
Molekulargewicht (g/mol) 246.48
MDL-Nummer MFCD00010929
InChI-Schlüssel VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC-Name Cer(3+);trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10213012
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
369750050
5 g Glasflasche
101.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10650893
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
369750250
25 g Glasflasche
306.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10791604
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
369751000
100 g Glasflasche
827.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cer(III)-chlorid, 99.9 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals