Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Ofenschutz.
31.10 CHF - 75.30 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15286414
|
Nabertherm™
691601097 |
170 x 110 x 12,7 mm | Muffelofen LE 2 |
31.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12852683
|
Nabertherm™
691601098 |
210 x 290 x 12,7 mm | Muffelofen LE 14 |
75.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Keramik-Riffelplatte
- Tmax: 1200°C
- Material: Keramik
Spezifikation
1200 °C | |
Keramik |