Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Ofenschutz.
Marke:  Nabertherm™ 691601097
30.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15286414
  • 31.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Gerippte Keramikplatte
  • Tmax: 1200°  C
  • Material: Keramik
Spezifikation
Spezifikation
Muffelofen LE 2
1200 °C
Keramik
170 x 110 x 12,7 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte > 170 x 110 x 12,7 mm