Learn More
Thermo Scientific™ Keramische Homogenisatoren für QuEChERS-Kits
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Keramik-Homogenisatoren zum Schleifen und Homogenisieren von Proben für Ihre QuEChERS-Probenvorbereitung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60106-CH-15
43.85 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17329822
  • 46.16 CHF / 100 Packungen
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Keramikhomogenisatoren, um den Homogenisierungsprozess zu beschleunigen und die Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit während der Vorbereitung der QuEChERS-Proben (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) zu erhöhen. Diese Homogenisatoren können mit allen QuEChERS Extraktions- und Aufreinigungskits verwendet werden, um die Original 2003 Methode, die AOAC 2007.01 Methode, die EN 15662 Methode und die NY/T 1380-2007 Methode zu ergänzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Keramik-Homogenisatoren für 15-ml-Röhrchen, 100/Pk.
15-ml-Röhrchen
Keramik-Homogenisator
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Keramische Homogenisatoren für QuEChERS-Kits >