Learn More
Thermo Scientific™ Keramische Homogenisatoren für QuEChERS-Kits
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Keramik-Homogenisatoren zum Schleifen und Homogenisieren von Proben für Ihre QuEChERS-Probenvorbereitung.
48.40 CHF
Spezifikation
Typ Keramik-Homogenisator
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17329822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60106-CH-15
Keramik-Homogenisatoren für 15-ml-Röhrchen, 100/Pk. 15-ml-Röhrchen
48.40 CHF
100 Packungen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17339822
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60106-CH-2
Keramik-Homogenisatoren für 2-ml-Röhrchen, 200/Packung. 2-ml-Röhrchen
48.40 CHF
200 Packungen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17349822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60106-CH-50
Keramik-Homogenisatoren für 50-ml-Röhrchen, 100/Packung. 2-ml-Röhrchen
48.40 CHF
100 Packungen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Keramikhomogenisatoren, um den Homogenisierungsprozess zu beschleunigen und die Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit während der Vorbereitung der QuEChERS-Proben (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) zu erhöhen. Diese Homogenisatoren können mit allen QuEChERS Extraktions- und Aufreinigungskits verwendet werden, um die Original 2003 Methode, die AOAC 2007.01 Methode, die EN 15662 Methode und die NY/T 1380-2007 Methode zu ergänzen.
Spezifikation
Spezifikation
Keramik-Homogenisator
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Keramische Homogenisatoren für QuEChERS-Kits