Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Science Präzisionswischtücher
GREENER_CHOICE
Fusselarme, überaus saugfähige und chemisch neutrale Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben und empfindliche Instrumente in zahlreichen Einsatzbereichen. Die 1-lagigen, weißen Wischtücher in der praktischen Zupfbox sind antistatisch.
9.95 CHF - 476.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Critical Task Wipe
Material Zellulose
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzisionsreinigung von empfindlichen Glasbehältern, Instrumenten und Oberflächen/Teilen bei leichter Beanspruchung
Lage 1-lagig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11778188
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
7552
20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10623111
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
7552
20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11768188
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kimberly-Clark™
7551
31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.)
476.00 CHF
15 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße Wischtücher aus 100 % reinen Fasern für leichte Reinigungsarbeiten
  • Bereitgestellt in hygienischer, benutzerfreundlicher Zupfbox
  • Fusselarm und saugfähig für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen
  • Für Laborumgebungen der geeigneten Wischtüchern mühelos reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Critical Task Wipe
Weiß
1-lagig
Zellulose
Präzisionsreinigung von empfindlichen Glasbehältern, Instrumenten und Oberflächen/Teilen bei leichter Beanspruchung
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Science Präzisionswischtücher