Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Science Präzisionswischtücher
GREENER_CHOICE
Fusselarme, überaus saugfähige und chemisch neutrale Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben und empfindliche Instrumente in zahlreichen Einsatzbereichen. Die 1-lagigen, weißen Wischtücher in der praktischen Zupfbox sind antistatisch.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7552
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10623111
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße Wischtücher aus 100 % reinen Fasern für leichte Reinigungsarbeiten
  • Bereitgestellt in hygienischer, benutzerfreundlicher Zupfbox
  • Fusselarm und saugfähig für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen
  • Für Laborumgebungen der geeigneten Wischtüchern mühelos reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Critical Task Wipe
20,8 cm
11,2 cm
Weiß
Präzisionsreinigung von empfindlichen Glasbehältern, Instrumenten und Oberflächen/Teilen bei leichter Beanspruchung
Non-sterile
9.448 in.
9.448 in
Zellulose
20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.)
1-lagig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Science Präzisionswischtücher > Lage: 1-lagig; Länge (metrisch): 20,8 cm; Breite (metrisch): 11,2 cm