Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Science Präzisionswischtücher
Fusselarme, überaus saugfähige und chemisch neutrale Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben und empfindliche Instrumente in zahlreichen Einsatzbereichen. Die 1-lagigen, weißen Wischtücher in der praktischen Zupfbox sind antistatisch.
Marke: Kimberly-Clark™ 7551
165.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weiße Wischtücher aus 100 % reinen Fasern für leichte Reinigungsarbeiten
- Bereitgestellt in hygienischer, benutzerfreundlicher Zupfbox
- Fusselarm und saugfähig für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen
- Für Laborumgebungen der geeigneten Wischtüchern mühelos reinigen
Spezifikation
Critical Task Wipe | |
31 cm | |
28,5 cm | |
Weiß | |
Präzisionsreinigung von empfindlichen Glasbehältern, Instrumenten und Oberflächen/Teilen bei leichter Beanspruchung | |
Non-sterile |
14.56 in. | |
14.56 in | |
Zellulose | |
31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.) | |
1-lagig |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
17Stunden
15Minuten
29Sekunden
13