Learn More
Greiner Bio-One Zellschaber
Für die sanfte mechanische Entfernung von adhärenten Zellen. Die besondere Konstruktion der Greiner Bio-One Zellabstreifer minimiert die Ansammlung von Zellsuspensionen an der Klingenstruktur.
Marke: Greiner Bio-One 541080
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- Optimiertes Abstreiferdesign für maximale Zellernte
- Schwenkwinkel 60°
- Einzeln verpackt
Service Plan
Nein
Serviceleistungen
Nein
Spezifikation
1,8 cm | |
100/Karton | |
Steril |
40 cm | |
Zellschaber |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Zellschaber > Grifflänge: 40 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur