Learn More
Corning™ Zellschaber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die angewinkelte, schwenkbare Klinge minimiert Zellbeschädigungen und sorgt für gleichmäßigen Kontakt mit dem Wachstumsbereich. Corning™ Zellschaber sind ideal für die Zellernte.
Marke:  Corning™ 3011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10370881
  • 399.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Beschreibung
Die angewinkelte, schwenkbare Klinge minimiert Zellbeschädigungen und sorgt für gleichmäßigen Kontakt mit dem Wachstumsbereich. Corning™ Zellschaber sind ideal für die Zellernte.
  • Der lange Griff ermöglicht einen einfachen Zugriff in Zellkulturkolben und Rollerflaschen 
  • Für die Verwendung in 25 und 75 cm-Kolben
  • Steril und zertifiziert nicht-pyrogen
  • Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.18 Zoll
15 Zoll
Zellschaber
Steril
3 cm
39 cm
Klinge mit Griff
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer29524059 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number3011
Chargennummer17024046 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number3011
Chargennummer32923015 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/04/2024 Catalog Number3011
Chargennummer29123036 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2024 Catalog Number3011
Chargennummer24123004 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2023 Catalog Number3011
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zellschaber > Klingenlänge: 3,0cm; Grifflänge: 39cm