Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber
Sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber eignen sich für verschiedene Anwendungen und zeichnen sich durch die einstellbare Klinge aus.
Marke: Thermo Scientific™ 179707
1125.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1347.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber mit einstellbarer Klinge ermöglicht eine bequeme mechanische Ernte der adhärenten Zellen aus Kulturgefäßen. Erhältlich in 2 Längen für eine breite Palette an Kulturgefäßen.
Eigenschaften:- Griffe aus flexiblem Polystyrol
- Vorsterilisiert und einzeln verpackt
- Klingenlänge: 1,7cm (0,66)
Bestellinformationen:
- 179707: zur Verwendung mit 75 bis 175 cm2-Zellkulturflaschen
- 179693: zur Verwendung mit 25 bis 80cm2-Zellkulturflaschen
Spezifikation
0,6299 in. | |
0,6889 in. | |
75-175 cm2 Kolben | |
32cm | |
250/Cs. | |
Steril |
16mm | |
17,5mm | |
12,5 in. | |
1/Pk. | |
Zellschaber | |
Polystyrol (Griff) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1428082 | Konformitätsbescheinigung | 23/05/2025 | 179707 |
1418793 | Konformitätsbescheinigung | 11/02/2025 | 179707 |
1300837 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 179707 |
1303398 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 179707 |
1320008 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 179707 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.