Learn More
Cell Lysis Buffer 3 Concentrate (5X, 1 x 21 mL)
Marke:  R&D Systems 895366
Artikelnummer. 18772384
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ELISA
Name des Produkts
Cell Lysis Buffer 3 Concentrate (5X, 1 x 21 mL) > 5X; 21mL