Learn More
Miele Professional™ Wagen
Wagen E 355 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas
Marke:  Miele Professional™ 3809560
2568.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13112290
  • 2790.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgestattet mit 16 Injektordüsen
  • Zur Hälfte mit anderen Einsätzen belegbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mehrzweck-Injektor für mobile Geräte
G 7804 und G 7883, Laborglaswaren (Enghalsglas/Kolben/volumetrisch)
16 Düsen/Clips
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Miele Professional™ Wagen > Kann verwendet werden mit:G 7804 und G 7883, Enghals-Glasbehälter/Kolben/Volumetrische Behälter im Labor