Learn More
CD57 Antibody (NK1/7565), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20869JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD57 Monoclonal antibody specifically detects CD57 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
CD57 | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
HNK1, HNK-1, Human Natural Killer-1, L2, LEU7, LEU-7 | |
Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD57 protein (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Cancer, Cell Biology, Immunology | |
27087 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2 λ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
NK1/7565 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD57 Antibody (NK1/7565), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur