missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Rat, PE, Clone: 53-7.3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB13-PE-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD5 | |
Monoclonal | |
0.5mg/mL | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Cd5 | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
12507 | |
IgG2a κ |
Flow Cytometry | |
53-7.3 | |
PE | |
XP_006526684 | |
Rat | |
100 μg | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD5 Rat, PE, Clone: 53-7.3, enQuireBio™ > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur