Learn More
CD5 Rat, PE, Clone: 53-7.3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD5
Klon 53-7.3
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB13-PE-25ug
25 μg
82.05 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB13-PE-100ug
100 μg
239.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD5
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12507
IgG2a κ
Protein A/G Purified
53-7.3
Flow Cytometry
PE
RUO
XP_006526684
Cd5
Primary
Store at 2-4°C.