Learn More
CCS-Viskositätsstandard, ASTM D 5293 und SAE-Spezifikation J322, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025/ISO 17034-zertifizierte CCS-Viskositätsstandards dienen der Kalibrierung und Verifizierung von Analysegeräten, die in CCS-Tests (Cold Cranking Simulator) gemäß ASTM D5293 und SAE-Spezifikation J300 verwendet werden.
Marke: Paragon Scientific CL38
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Hergestellt in Großbritannien
- 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Braune Glasflasche | |
500 mL | |
Yes | |
Flüssig |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.