Learn More
Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal™ Deckel
Bietet Platz für vier 8-Platz-PCR-Streifen oder 32 einzelne PCR-Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003440
958.47 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10554563
  • 1135.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal™-Deckel bietet Platz für vier 8-Platz-PCR-Streifen oder 32 einzelne PCR-Röhrchen.
Spezifikationen:
  • Kapazität: 32 x 0,2 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 14.800 U/min/16.200 × g
Bestellinformationen:
Ersatzdeckel sind gesondert erhältlich; Rotorkörper (75003440 und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatzdeckel sind unter 75003410 zu bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ IEC MicroCL 21/21R Mikrozentrifugen-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PCR 4 x 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal-Deckel
Rotor
16.200 × g
6,6 cm
6 mm
45°
Ja
Technisches Polymer
32 x 0,2 ml
14.800 U/min
4,7 cm
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico und Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Zentrifugen
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal™ Deckel > 4 x 8 PCR-Rotor
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.