Learn More
CBX3 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-41429JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CBX3 Polyclonal antibody specifically detects CBX3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
CBX3 | |
Polyclonal | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox protein homolog 3, Drosophila), HECH, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, heterochromatin protein HP1 gamma, heterochromatin-like protein 1, HP1 gamma, HP1 gamma homolog, HP1-GAMMA, Modifier 2 protein | |
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 133 and the C-terminus (residue 183) of human chromobox homolog 3 using the numbering given in entry NP_009207.2 (GeneID 11335). | |
0.1 mL | |
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
11335 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CBX3 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur