Learn More
Catechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419452
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Catechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419452
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11419452
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10164.0B
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 120-80-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Catechol is used as a developer for photographic films, dyes and an intermediate for antioxidants in rubber and lubricating oils. It is used in polymerization inhibitors and in pharmaceuticals. It is a building block in organic synthesis and involved in the preparation of flavors and fragrances. It is used as a replacement for sandalwood oil, which is prepared from catechol through guaiacol and camphor. Further, it is a precursor for the preparation of vanillin from guaiacol, which is obtained by methylation reaction with catechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brenzkatechin wird als Entwickler für fotografische Filme, Farbstoffe und als Zwischenprodukt für Antioxidantien in Gummi- und Schmierölen verwendet. Es wird in Polymerisationshemmern und Pharmazeutika verwendet. Es ist ein Baustein in der organischen Synthese und an der Zubereitung von Aromen und Duftstoffen beteiligt. Es wird als Ersatz für Sandelholzöl verwendet, das aus Brenzkatechin über Guaiacol und Campher hergestellt wird. Darüber hinaus ist es ein Vorläufer für die Herstellung von Vanillin aus Guaiacol, das durch Methylierungsreaktion mit Brenzkatechin gewonnen wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Pyridin, Chloroform, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Äther und Acetat.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aluminium, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-80-9
Summenformel C6H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
MDL-Nummer MFCD00002188
InChI-Schlüssel YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
IUPAC-Name Benzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catechol
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Dichte 1.37
Siedepunkt 245°C to 246°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Aromatic
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 471401
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,7999
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine,chloroform,benzene,carbon tetrachloride,ether and acetate.
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10214530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 ArtikelnummerA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Chargennummer10241854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2022 ArtikelnummerA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Chargennummer10156746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Chargennummer10180053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Chargennummer10217623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10164.0B,A10164.0I,A10164.30
Name des Produkts
Catechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >