Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 133 mm
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten.Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ FB71253
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11567643
  • 60.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
0,2 bis 0,5 ml
Pappe
0,2 bis 0,5 ml
133 x 133 mm
133 mm
133 mm
Blau
Kryobox
10/Packung
133 x 133 x 32 mm
133 mm
32 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton, 133 mm > Farbe: Blau; Abmessungen (L x B x H): 133 x 133 x 32 mm