Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
Marke:  DWK Life Sciences™ 176782
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11754129
  • 213.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
  • Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
  • Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllt die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20mL
Vorgeritzte Ampulle
2,25cm
13cm
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A
Borosilikatglas
Durchsichtig
0.88 Zoll
5.11 Zoll
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen > 20 ml