Learn More
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0
77.85 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 0,5 M Pufferlösung
pH-Bereich 9,0
Typ Carbonatpufferlösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15426059
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63899.AK
250 mL
77.85 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15436059
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63899.AP
500 mL
122.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
0,5 M Pufferlösung
9,0
Carbonatpufferlösung
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0