Learn More
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63899.AK
75.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15426059
  • 77.85 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 M Pufferlösung
9,0
250 mL
Carbonatpufferlösung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ14K539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
ChargennummerZ22H519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
ChargennummerQ01I521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
ChargennummerY12H525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2022 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
ChargennummerT22F503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ63899.AK,J63899.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Karbonat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0 > 250 ml