Learn More
Kohlenstoffdisulfid, niedriges Benzol, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15491667
Kohlenstoffdisulfid, niedriges Benzol, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491667
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Artikelnummer. 15491667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040910.AE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used in electronic vacuum tubes, in the manufacturing of carbon tetrachloride, rayon, soil disinfectants, as a solvent, manufacture of rayon, cellophane, and carbon tetrachloride, to produce rubber and chemicals. It is used in the manufacture of xanthates.
Carbon disulfide is used in electronic vacuum tubes, in the manufacturing of carbon tetrachloride, rayon, soil disinfectants, as a solvent, manufacture of rayon, cellophane, and carbon tetrachloride, to produce rubber and chemicals. It is used in the manufacture of xanthates. It is also used as a reactive agent for the production of rubber vulcanization accelerators and soil sterilizers. It is an effective solvent for oils, waxes, sulfur and sulfur compounds. Carbon disulfide and carbon dioxide acts as resources for functional polymers. It is also useful for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon disulfide
Schmelzpunkt °C to 112°C
Dichte 1.2632 g/mL
Siedepunkt 46°C
Menge 100 mL
Flammpunkt -30°C (-22°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.627
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Formelmasse 76.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM10L502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number040910.AY,040910.AP,040910.AE
ChargennummerY20J863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number040910.AY,040910.AP,040910.AE
ChargennummerS30J766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2023 Catalog Number040910,040910.AY,040910.AP,040910.AE
ChargennummerJ30Q723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number
ChargennummerD24K07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Name des Produkts
Kohlenstoffdisulfid, niedriges Benzol, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >