Learn More
Kohlenstoffdisulfid, HPLC-Gütegrad, ≥99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15441507
Kohlenstoffdisulfid, HPLC-Gütegrad, ≥99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441507
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 15441507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038993.M1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Carbon disulfide is used in spectrophotometry, high performance liquid chromatography and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-15-0
Summenformel CS2
Molekulargewicht (g/mol) 76.131
MDL-Nummer MFCD00011321
InChI-Schlüssel QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
IUPAC-Name Methandithion
SMILES C(=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon disulfide
Schmelzpunkt °C to 112°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.2632 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 46°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt -30°C (-22°F)
Zündpunkt 95°C (203°F)
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.627
Prozentgehaltsbereich >99.8%
Dampfdruck 400 hPa (300mm Hg) at 20°C
UN-Nummer UN1131
Merck Index 14,1811
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,benzene,oil,chloroform and carbon tetrachloride.
Formelmasse 76.14
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number038993.M1,038993.K2
ChargennummerA0453647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number038993.M1,038993.K2
ChargennummerA0440142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number038993.M1,038993.K2,038994.K2
ChargennummerA0445932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number038993.M1,038993.K2
ChargennummerN30I808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number
Name des Produkts
Kohlenstoffdisulfid, HPLC-Gütegrad, ≥99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >