Learn More
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Prepacked columns for high-resolution purification of proteins and other biomolecules by ion exchange chromatography. They are well-suited for the preparation of highly pure proteins for structural studies and protein analysis.
2095.00 CHF - 6970.00 CHF
Spezifikation
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Flussrate 0,5 bis 2 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse oder Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren
Max. Druck 4 MPa (40 bar)
Partikelgröße ∼9 µm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16267791
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
29275878
Capto™ HiRes Q 5/50 Säule 1 ml
2095.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16287791
Unterlagen ansehen
Cytiva
29275881
Capto™ HiRes Q 10/100 Säule 8 mL
6970.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16257791
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
29275877
Capto™ HiRes S 5/50 Säule 1 ml
2095.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16277791
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
29275879
Capto™ HiRes S 10/100 Säule 8 mL
6970.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High resolution columns for laboratory scale ion exchange chromatography
  • Suitable for preparing highly pure proteins, and protein analysis in research or quality control applications
  • High quality column with excellent reproducibility, durability, and high chemical and pH stabilities
  • Replacement for Mono Q™ and Mono S™ columns delivering similar or improved resolution, with easy transition from one column platform to the other
  • Chromatography packing resins are based on a high-flow agarose base matrix and a small bead size (9 μm average)
Spezifikation
Spezifikation
Ionenaustauschsäule
Analyse oder Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren
∼9 µm
Kugelförmig
0,5 bis 2 ml/min
4 MPa (40 bar)
Capto
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns