Learn More
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Prepacked columns for high-resolution purification of proteins and other biomolecules by ion exchange chromatography. They are well-suited for the preparation of highly pure proteins for structural studies and protein analysis.
Brand: Cytiva 29275881
Description
- Hochauflösende Säulen für die Ionenaustauschchromatographie für das Labor
- Geeignet für die Vorbereitung hochreiner Proteine und die Proteinanalyse in Forschungs- oder Qualitätskontrollanwendungen
- Qualitativ hochwertige Säule mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit, Haltbarkeit und hoher chemischer und pH-Stabilität
- Ersatz für Mono Q™ und Mono S™ Säulen mit ähnlicher oder verbesserter Auflösung und einfachem Übergang von einer Säulenplattform zur anderen
- Chromatographie-Packungsharze basieren auf einer Agarose-Basismatrix mit hohem Durchfluss und eine kleine Bead-Größe (durchschnittlich 9 μm)
Specifications
100 mm | |
Ionenkapazität: ∼0,23 mmol Cl-/ml Harz | |
0,5 bis 2 ml/min | |
Quaternäres Ammonium | |
∼9 µm | |
Capto™ HiRes Q 10/100 Säule | |
Hochgradig quervernetzte Agarose | |
2 bis 12 | |
4 °C bis 40 °C |
Ionenaustauschsäule | |
8 mL | |
Analyse oder Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren | |
4 MPa (40 bar) | |
Capto | |
Tricorn™ Glas | |
Kugelförmig | |
Je 1 | |
10 mm |
Safety and Handling
- Capto HiRes Q 10/100
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.