Learn More
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Prepacked columns for high-resolution purification of proteins and other biomolecules by ion exchange chromatography. They are well-suited for the preparation of highly pure proteins for structural studies and protein analysis.
Marke:  Cytiva 29275877
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16257791
  • 2095.00 CHF / 1 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hochauflösende Säulen für die Ionenaustauschchromatographie für das Labor
  • Geeignet für die Vorbereitung hochreiner Proteine und die Proteinanalyse in Forschungs- oder Qualitätskontrollanwendungen
  • Qualitativ hochwertige Säule mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit, Haltbarkeit und hoher chemischer und pH-Stabilität
  • Ersatz für Mono Q™ und Mono S™ Säulen mit ähnlicher oder verbesserter Auflösung und einfachem Übergang von einer Säulenplattform zur anderen
  • Chromatographie-Packungsharze basieren auf einer Agarose-Basismatrix mit hohem Durchfluss und eine kleine Bead-Größe (durchschnittlich 9 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
Ionenkapazität: ∼0,12 mmol H+/ml Harz
0,5 bis 2 ml/min
Methylsulfonat
∼9 µm
Capto™ HiRes S 5/50 Säule
Kugelförmig
Ionenaustauschsäule
1 ml
Analyse oder Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren
4 MPa (40 bar)
Capto
Tricorn™ Glas
5 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns > Capto™ HiRes S 5/50 Säule