Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Kapillarröhrchen mit zwei offenen Enden eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungsbereiche.
Marke:  Hirschmann™ 9201015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10525792
  • 138.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Beide Enden offen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
0.8 mm
Beide Enden offen
Kapillarröhrchen
1 mm
150 mm
Name des Produkts
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen > Länge: 150 mm; Außendurchmesser: 1 mm