Learn More
SI Analytics™ Viskometer mit Ringmarken
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Cannon-Fenske Routine-Viskosimeter mit drei Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke: SI Analytics™ 285403712
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von lichtundurchlässigen Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Kalibriert
- Mit Konstanten
- Für automatische Messungen
- Füllmenge von 7-10 ml
- Gesamtlänge 245 mm
Spezifikation
Viskosimeter | |
Ja | |
0.004 K | |
ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, BS 188 | |
Manuelle Messungen und automatische Messungen | |
7 bis 10 ml |
0,8 bis 3,2 cSt | |
245 mm Länge | |
D2515 | |
Ringmarkierungen | |
0.44 mm Durchmesser |