Learn More
Applied Biosystems™ PicoPure™ RNA-Isolationskit
PicoPure™ RNA-Isolationskit
Marke: Applied Biosystems™ KIT0204
Beschreibung
Das ARCTURUS™ PicoPure™ RNA Isolation Kit gewinnt qualitativ hochwertige Gesamt-RNA konsistent aus einigen wenigen Zellen (unter 10), selbst aus einer einzigen Zelle. Dieses Kit gewährleistet eine konsistente, und effiziente RNA-Rückgewinnung ohne Abstriche bei der Qualität. Die kleinvolumige Elution maximiert die Rückgewinnung von RNA aus einer kleinen Anzahl von Zellen für die Verwendung in der Genexpressionsanalyse.Wichtigste Produktmerkmale:
Isolieren von RNA selbst aus einer einzelnen Zelle
Das PicoPure™ RNA Isolation Kit ist so konzipiert, dass qualitativ hochwertige Gesamt-RNA konsistent aus einigen wenigen Zellen (unter 10) gewonnen werden kann. Die mit diesem Kit erzielte hohe Rückgewinnungsrate ist nicht nur für kleine Proben mit RNA-Picogrammen, sondern auch für Proben mit bis zu 100μ g RNA wichtig. Da die RNA in nur 10 μl Puffer eluiert, ist sie ohne Vakuumkonzentration für die Genexpressionsanalyse bereit. Dieses Kit ist in zwei Größen (für 40 oder 200 Isolierungen) erhältlich.
Überlegene RNA-Rückgewinnung
Kleine, wertvolle Proben sind oft unersetzlich. Die Durchführung von Genexpressionsuntersuchungen an derart wertvollen Proben erfordert eine höchstmögliche RNA-Rückgewinnungsrate. Vergleichende Untersuchungen zeigen, dass das PicoPure™ Kit bei kleinen, RNA- schwachen Zell- oder Gewebeproben andere handelsübliche Kits in Bezug auf Wirtschaftlichkeit weit übertrifft.
Beseitigung zeitaufwändiger RNA-Konzentration
Das einfache Isolationsprotokoll besteht aus der Extraktion zellulärer RNA und anschliessendem Laden des Extraktes in die speziell dafür entwickelte MiraCol™ Aufreinigungssäule zum Binden der RNA. Nach dem Waschen eluiert die RNA zur Entfernung von Unreinheiten in nur 10 μl Puffer, und ist dann für den Einsatz bereit, ohne dass eine Vakuumkonzentration oder ein Transfer in ein neues Reagenzglas erfolgen muss.
Aufreinigungssäulen, die hohe Ausbeuten liefern
Das PicoPure™ RNA Isolation Kit enthält einzigartige MiraCol™ Aufreinigungssäulen mit hoher Rückgewinnungsrate, die die Rückgewinnung aus mikroskopischen Proben maximieren sollen. Die Säulen besitzen praktische integrierte Deckel, damit die Proben RNase-frei bleiben. Darüber hinaus wird das Kit komplett mit allen erforderlichen Puffern, einer leicht verständlichen Gebrauchsanweisung, optimierten Protokollen für den Umgang mit Proben, die durch Laser-Mikrodissektion angefertigt wurden, sowie Protokollen für die Isolierung von RNA aus größeren Proben geliefert.
Gewinnung von RNA, die für Amplifikation und Mikroarray-Analyse eingesetzt werden kann
Mit dem PicoPure™ RNA Kit isolierte RNA kann ohne Vakuumkonzentration zur Amplifikation mit dem RiboAmp™ RNA Amplification Kit eingesetzt werden. Die kombinierte Verwendung dieser beiden Kits ermöglicht hochgradig reproduzierbare Genexpressionsergebnisse.
Erhalten von mRNA mit geringer Abundanz
Das PicoPure™ RNA Isolation Kit erhält beim Isolierungsvorgang mRNA aller Abundanzklassen, was den Verlust wichtiger Gene von Interesse minimiert. Gene mit niedriger, mittlerer und hoher Abundanz werden konsistent rückgewonnen und sind für die Expressionsanalyse verfügbar.
Aufrechterhaltung einer hohen RNA-Qualität
Der PicoPure™ RNA-Isolationsprozess liefert qualitativ hochwertige RNA. Die aus LCM-Proben insgesamt gewonnene zelluläre RNA bleibt nach der Isolation intakt, was die Zuverlässigkeit der anschließenden Molekularanalyse erhöht.
Spezifikation
Extraktionspuffer, Reinigungsreagenzien, Aufreinigungssäulen, Mikrozentrifugenröhrchen. Bei Raumtemperatur lagern | |
Zentrifugationssäule | |
Gesamt-RNA | |
ArcturusXT™ LCM-Gerät | |
40 samples | |
40 samples | |
Gesamt-RNA |
Zentrifugationssäule | |
Laser-Capture-Mikrodissektion (LCM), Gewebe (gefroren) | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Microarray-Analyse, quantitative Echtzeit-PCR (qPCR) | |
PicoPure™ | |
Bis zur einzelnen Zelle. |
Sicherheit und Handhabung
- RNA Isolation Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, ethanol