Learn More
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000
Diese monodispersen Siliciumdioxid-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 8070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884143
  • 286.00 CHF / 15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000, monodisperse Silika-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus. Standards sind anhand von NIST™ rückverfolgbaren mittleren Durchmessern kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen.
Eigenschaften:
  • Standards sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen monodisperse anorganische Sphären benötigt werden.
  • Undurchsichtige Sphären sind bei optischer und Elektronenstrahlung kontrastreicher als Polymerpartikel; wie Glas hat auch Siliciumdioxid eine deutlich höhere Dichte als Polystyrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
0,7 μm
Amorphes Siliciumdioxid
15 ml
s = 0,03 um 4,1 % CV
Instrumentenkalibration
2% Feststoff
Die Silikapartikelserie 8000 wurden für Anwendungen entwickelt, die monodisperse anorganische Kugeln erfordern. Sie haben eine viel höhere Dichte als Polymerpartikel.
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
1,8 bis 2.2g/cm ³
1,40 bis 1,46 bei 589 nm (25 ° C)
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Silika-Partikelgrößenstandard
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer250699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number8070
Chargennummer264629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number8070
Chargennummer270039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number8070
Chargennummer283439_0827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number8070
Chargennummer224585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number8070
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000 > Durchm.:0,73 μm ± 0,02 μm, σ = 0,03 μm, 4,1% CV