missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Campylobacter-Selektiv-Agar (nach Butzler)

Verbessern Sie die Isolierung von Campylobacter-Arten aus Stuhlproben mit selektiven Fertigmedien, welche die Hemmung der Hintergrundflora verbessern.

Marke:  Thermo Scientific™ PB5006A

29.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10230883

  • 30.30 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Verbessern Sie die Isolierung von Campylobacter-Arten aus Stuhlproben mit dem Thermo Scientific™ Campylobacter-Selektiv-Agar (nach Butzler), empfohlen für die Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus klinischen Proben. Zusätze in den Medien verstärken die Hemmung der Hintergrundflora und verbessern die Wiederfindung von Campylobacter spp., die als flache graue Kolonien wachsen.

Campylobacter-Selektiv-Agar (nach Butzler) wird mit einer Reihe von Antimikrobiotika zur Hemmung der Hintergrundflora wie Bacitracin, Amphotericin und Novobiocin supplementiert.

  • Defibriniertes Schafblut liefert den X-Faktor (Hämin) und andere erforderliche Wachstumsfaktoren.
  • Cefoperazon, Trimethoprim, Vancomycin und Polymyxin B hemmen das Wachstum von Enterobacteriaceae, Staphylokokken und Hefe.
  • Cefoperazon verstärkt die Unterdrückung von Pseudomonas spp., was wiederum die Rückgewinnung von Campylobacter spp. aus Stuhlproben verbessert.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

2°bis 10 °C
90mm-Einzelplatte
19,5 g ±1 g
10/Packung
Campylobacter-Selektiv-Agar (nach Butzler)
Agar
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6260882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog NumberPB5006A
Chargennummer6258056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPB5006A
Chargennummer6254981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberPB5006A
Chargennummer6251994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2025 Catalog NumberPB5006A
Chargennummer6249098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberPB5006A
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Campylobacter-Selektiv-Agar (nach Butzler) >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt