Learn More
WTW™ Kalibrierungs- und Wartungsset
Bei Kalibrierung und Wartung handelt es sich um komplette Sortimente für die Kalibrierung und Wartung von Elektroden. Die Pepsin-Reinigungslösung wird zur Entfernung von proteinhaltigem Niederschlag aus Membranen und die 3 molare KCI-Lösung als Aufbewahrungs- oder Nachfülllösung verwendet.
81.55 CHF - 113.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10398683
|
WTW™
108825 |
pH-3 technische Pufferlösung 250 ml (pH 4,01, pH 7, pH 10,01)-Trace, 2 Flaschen mit 250 ml KCl 3 mol/l |
81.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10634471
|
WTW™
109415 |
Mit Standardpufferlösung (DIN/NBS), 3 Flaschen, 250 ml je pH 4,006 – 6,865 – 9,180, 1 Flasche mit 250 ml Pepsin-Reinigungslösung, 1 Flasche mit 250 ml KCl-Lösung 3 M/l |
113.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Angepasst an verschiedene Elektrodentypen
- kostengünstige Kombinationen
- Kalibrierung und Wartung in einem Set
Spezifikation
Kalibrier- und Wartungsset |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Kalibrierungs- und Wartungsset