Learn More
Cadmiumstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser x 23 cm (9.0 Zoll), Puratronic™, ≥99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424735
5 Pc., 5 Stück
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia. x 23cm (9.0 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 Pc.
Reinheit (%) ≥99.999%
Güte Puratronic™
Gewicht ≈250g/rod
Form Stange
Name des Produkts
Cadmiumstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser x 23 cm (9.0 Zoll), Puratronic™, ≥99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >