Learn More
Cadmiumpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341988
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadmiumpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341988
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11341988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011891.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kadmiumpulver, 99,5 %, Cd, CAS-Nummer-7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, Verbindungen, Cadmium, elementar, Cadmium und Verbindungen, 00bh33gngh, Kadmium, Kadmium deutsch, kolloidal, hsdb 282, 500 g, (Metallbasis), CHEBI:22977, Silber-Weiß
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compoundsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium powder
Farbe Silberfarben bis weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3179
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.5%
Netzgröße −325 Mesh
Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27G030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
ChargennummerY01H112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
ChargennummerI05T004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
ChargennummerN04F051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
ChargennummerH30Q33 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
Name des Produkts
Cadmiumpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >