Learn More
Cadmiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 15 x 15 cm (5.9 x 5.9 Zoll), 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmium foil |
Namenshinweis | 1.0mm (0.04 in.) thick, 15x15cm (5.9x5.9 in.) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 Pc. |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈195g/15x15cm |
Form | Folie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cadmium foil
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Cadmiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 15 x 15 cm (5.9 x 5.9 Zoll), 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur