Learn More
Cadence Science™ Reusable Small Animal Feeding Needles: Gebogen
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Marke: Cadence Science™ 7912
Beschreibung
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
- Zur Intubation von Labortieren
- Gerade, gebogene Schlauchform
- Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
- Gebogen
- Autoklavierbar
Kleine Nadeln für Tiere
- Für Tiere mit einem Gewicht von 0.7 Unzen bis 1 Pfund, 5 Unzen (20 bis 600 g)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Für kleine Tiere, ideal zum Füttern und Dosieren | |
1,5 in. | |
0,088 Zoll |
Gebogene Nadel für Tierfütterung | |
Nein | |
18 g | |
0,38 cm | |
0,023 cm |