Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden
Für das sichere und zuverlässige Verschließen von Kolben, Flaschen, Röhrchen und anderen Laborgeräten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ hohlen Stopfen mit spitzem Ende und sechseckigem Kopf bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400019
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12252, Form C
- In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hohl | |
Gewindegröße: 19/26 Kern NS | |
Hohler Stopfen |
10/Packung | |
Borosilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit spitzem Boden > Gewindegröße:19/26 Konus NS
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur