Learn More
Cadence Science™ Einmal-Kanüle für die Tierfütterung, Kunststoff (PTFE)
Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern
665.00 CHF - 682.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Soft, Flexible Animal Feeding Needle |
---|---|
Material | PTFE |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel | Gauge | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel | Gauge | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17614825
|
Cadence Science™
9924 |
0.078 in. | 18G | 3 in. |
665.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15786118
|
Cadence Science™
9931 |
0.074 in. | 20G | 1.2 in. |
682.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15282035
|
Cadence Science™
9923 |
0,078 Zoll | 18G | 2 Zoll |
665.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15282065
|
Cadence Science™
9928 |
0,078 Zoll | 18G | 1,5 in. |
665.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13244779
|
Cadence Science™
9920 |
0.074 in. | 20 g | 1,5 in. |
665.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ungiftig, nicht-pyrogen
- PTFE-Schläuche sind flexibel und weicher als andere Schlauchtypen.
- Geringe Reibung zum Schutz empfindlicher Organe
- Durchscheinend zur einfachen Bestätigung der Reagenzienabgabe
- Luer-Anschlüsse aus Kunststoff; weiche Silikonspitzen
- Steril, verpackt in Beuteln
- Fünf Nadeln pro Beutel, 20 Beutel pro Karton
Spezifikation
Soft, Flexible Animal Feeding Needle | |
PTFE | |
Ja | |
Steril |