Learn More
Cadence Science™ Einmal-Kanüle für die Tierfütterung, Kunststoff (PTFE)
Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern
Marke:  Cadence Science™ 9931
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15786118
  • 682.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ungiftig, nicht-pyrogen
  • PTFE-Schläuche sind flexibel und weicher als andere Schlauchtypen.
  • Geringe Reibung zum Schutz empfindlicher Organe
  • Durchscheinend zur einfachen Bestätigung der Reagenzienabgabe
  • Luer-Anschlüsse aus Kunststoff; weiche Silikonspitzen
  • Steril, verpackt in Beuteln
  • Fünf Nadeln pro Beutel, 20 Beutel pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
Weiche, flexible Kanüle für die Tierfütterung
Ja
20G
1.2 in.
0.074 in.
PTFE
Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern
Steril
0.3 cm
0.019 cm