Learn More
Cadence Science™ Einmal-Kanüle für die Tierfütterung, Kunststoff (PTFE)
Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern
Marke:  Cadence Science™ 9920
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13244779
  • 665.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ungiftig, nicht-pyrogen
  • PTFE-Schläuche sind flexibel und weicher als andere Schlauchtypen.
  • Geringe Reibung zum Schutz empfindlicher Organe
  • Durchscheinend zur einfachen Bestätigung der Reagenzienabgabe
  • Luer-Anschlüsse aus Kunststoff; weiche Silikonspitzen
  • Steril, verpackt in Beuteln
  • Fünf Nadeln pro Beutel, 20 Beutel pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
Weiche, flexible Kanüle für die Tierfütterung
Ja
20 g
1,5 in.
0.074 in.
PTFE
Tierfütterung, für kritische Anwendungen, die sterile, flexible, Einmalkanülen für die Tierfütterung erfordern
Steril
0,38 cm
0,019 cm